Få mere at vide
Thermo Scientific™ M13/pUC Reverse Sequencing Primer (-26), 17-mer
Artikelnummer. 10754311 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10μ M, 60μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10754311 10μ M, 60μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10754311 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SO101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Thermo Scientific M13/pUC Reverse Sequencing Primer (-26), 17-mer er et syntetisk enkeltstrenget 17-mer oligonukleotid med frie 5'- og 3'-hydroxyl-ender.
Thermo Scientific M13/pUC Reverse Sequencing Primer (-26), 17-mer er et syntetisk enkeltstrenget 17-mer oligonukleotid med frie 5'- og 3'-hydroxyl-ender. Denne M13/pUC-primer annealer til regionen i lacZ-genets 5'-terminale ende. Alle primere leveres som 10μ M vandige opløsninger.
Ansøgninger
• Sekventering af DNA-fragmenter indsat i MCS i lacZ-genet af forskellige kloningsvektorer, såsom pUC19 (Kat. nr. SM0221), pTZ19R, pTZ57R, M13mp18 og pBluescript II
• Koloniscreening ved PCR
-primersekvens: 5'-d(CAGGAAACAGCTATGAC)-3'
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sekvenseringsprimer
Indhold og opbevaring M13/pUC Reverse Sequencing Primer (-26), 17-mer, 10μ M (60μ L)
Opbevar kl– 20 °C.
Forsendelsestilstand Tøris
Koncentration 10μ M
Primer M13
Mængde 10μ M, 60μ L
Vektor pUC19, pTZ19R, pTZ57R, M13mp18, pBluescript II
Til brug med (applikation) Sequencing
Form Væske