Beskrivelse
Thermo Scientific M13/pUC-sekventeringsprimere annealer til regionen i lacZ-genets 5'-terminale ende. Alle primere leveres som 10μ M vandige opløsninger.
Ansøgninger
• Sekventering af DNA-fragmenter indsat i MCS i lacZ-genet af forskellige kloningsvektorer, såsom pUC19 (Kat. nr. SM0221), pTZ19R, pTZ57R, M13mp18 og pBluescript II
• Koloniscreening ved PCR
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sekvenseringsprimer |
| Indhold og opbevaring | M13/pUC sekventeringsprimer (-20), 17-mer, 10μ M Butik kl– 20 °C. |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Koncentration | 10μ M |
| Primer | M13 |
| Mængde | 10μ M |
| Vektor | pUC19, pTZ19R, pTZ57R, M13mp18, pBluescript II |
| Til brug med (applikation) | Sequencing |
| Form | Væske |