Få mere at vide
Thermo Scientific™ LweI (SfaNI) (10 U/μ L)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Lambda DNA fordøjet med Lwel (SfaNI), 1,4% agarose, 169 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'..GCATC (N) 5 ▵...3'
3'..CGTAG (N) 9 ▵...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
- 1X Buffer Tango™ : 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 ved 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat og 0,1 mg/ml BSA
- Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
- LweI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Methyleringseffekter:
- Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
- Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
- CpG: kan overlappe hinanden— spaltningsforringet
- EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
- EcoBI: kan overlappe hinanden— effekt ikke bestemt
Bemærk:
LweI kan forblive forbundet med det spaltede DNA. Dette kan forårsage DNA-båndskifte under elektroforese. For at undgå atypiske DNA-båndmønstre skal du bruge 6X DNA Loading Dye& SDS-opløsning til prøveforberedelse eller opvarm det fordøjede DNA i nærvær af SDS før elektroforese. Der kræves mindst to kopier af LweI-genkendelsesstedet for effektiv spaltning.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Methyleringsfølsomhed | CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom |
| Enzym | LweI (SfaNI) |
| Kompatibel buffer | 10X Buffer Tango |
| Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Type IIS RE | Ja |
| Mængde | 100 U |
| Produkttype | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Skarløs kloning |