Få mere at vide
Thermo Scientific™ LweI (SfaNI) (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10252410 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 U
500 U
Pakningsstørrelse:
100 enheder
500 enheder
Artikelnummer. 10252410
Brand: Thermo Scientific™ ER1621
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LweI (SfaNI) restriktionsenzymet genkender GCATC(5/9)^-steder og skærer bedst ved 37 C °i Tango-buffer (Isoschizomerer: SfaNI).
Lambda DNA fordøjet med Lwel (SfaNI), 1,4% agarose, 169 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'..GCATC (N) 5 ▵...3'
3'..CGTAG (N) 9 ▵...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X Buffer Tango™ : 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 ved 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
  • LweI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Methyleringseffekter:
  • Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
  • Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
  • CpG: kan overlappe hinanden— spaltningsforringet
  • EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: kan overlappe hinanden— effekt ikke bestemt
Bemærk:
LweI kan forblive forbundet med det spaltede DNA. Dette kan forårsage DNA-båndskifte under elektroforese. For at undgå atypiske DNA-båndmønstre skal du bruge 6X DNA Loading Dye& SDS-opløsning til prøveforberedelse eller opvarm det fordøjede DNA i nærvær af SDS før elektroforese. Der kræves mindst to kopier af LweI-genkendelsesstedet for effektiv spaltning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym LweI (SfaNI)
Kompatibel buffer 10X Buffer Tango
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Ja
Mængde 100 U
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Skarløs kloning