Få mere at vide
Thermo Scientific™ LguI (SapI) (5 U/μ L)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Lambda DNA fordøjet med LguI (SapI), 0,7% agarose, 10 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'..GCTCTTC (N) 1 ▵...3'
3'..CGAGAAG (N) 4 ▵...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
- 1X Buffer Tango™ : 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 ved 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat og 0,1 mg/ml BSA
- Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
- LguI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Methyleringseffekter:
- Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
- Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
- CpG: kan overlappe hinanden— ingen effekt
- EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
- EcoBI: kan overlappe hinanden— effekt ikke bestemt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
- Minimum 5 U af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Bemærk:
Lavt saltindhold, højt glycerol (> 5%) koncentrationer, pH> 8,0 eller et stort overskud af enzym kan resultere i stjerneaktivitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 5 U/μl |
| Methyleringsfølsomhed | Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom |
| Enzym | LguI (SapI) |
| Kompatibel buffer | 10X Buffer Tango |
| Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Type IIS RE | Ja |
| Mængde | 500 U |
| Produkttype | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Skarløs kloning |