Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lambda DNA/HindIII markør
Artikelnummer. 11883943 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
25 x 50μ g
5 x 50μ g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
Artikelnummer. 11883943
Brand: Thermo Scientific™ SM0102
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Udfør størrelsesbestemmelse og omtrentlig kvantificering af store dobbeltstrengede DNA-fragmenter i agarosegeler med denne konventionelle markør sammensat af 8 skarpe bånd.
Lambda DNA/HindIII-markør anbefales til dimensionering af lineære dobbeltstrengede store DNA-fragmenter i agarosegeler. Lambda DNA fordøjes til fuldendelse med passende Thermo Scientitfic restriktionsenzym(er) og oprenset og opløst i opbevaringsbuffer. DNA-fragmenter indeholder forskellige klæbrige ender afhængigt af det restriktionsenzym, der anvendes til fremstilling af markøren.
Markøren kan mærkes radioaktivt med T4 Polynukleotidkinase. Alternativt, og det kan mærkes radioaktivt eller ikke-radioaktivt med Klenow Fragment eller Klenow Fragment, exo- med fill-in reaktionen.
Lambda DNA/HindIII-markør anbefales til dimensionering af lineære dobbeltstrengede store DNA-fragmenter i agarosegeler. Lambda-DNA fordøjes fuldstændigt med det eller de passende Fermentas PureExtreme-restriktionsenzym(er), renses og opløses i opbevaringsbuffer. DNA-fragmenter indeholder forskellige klæbrige ender afhængigt af det restriktionsenzym, der anvendes til fremstilling af markøren. Markør kan mærkes radioaktivt med T4 Polynukleotidkinase. Alternativt kan det mærkes radioaktivt eller ikke-radioaktivt med Klenow Fragment eller Klenow Fragment, exo- med fill-in reaktionen.
  • Størrelsesbestemmelse og omtrentlig kvantificering af store DNA-fragmenter
  • Skarpe bånd
  • Leveres med ladefarve til prøve-DNA
Bemærk:
De sammenhængende ender (12 nt cos-stedet for lambda DNA) af fragmenter er angivet kan udgløde og danne yderligere bånd. Disse fragmenter kan adskilles ved opvarmning ved 65 °C i 5 min. og derefter afkøling på is i 3 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gel Type Agarose
Produkttype DNA/Hind III markør
Klar til at indlæse Nej
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Mængde 25 x 50μ g