Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lambda DNA/HindIII markør
Artikelnummer. 11873943 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 x 50μ g
5 x 50μ g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11873943 5 x 50μ g Pakke med 5
11883943 25 x 50μ g Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11873943 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SM0101
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør størrelsesbestemmelse og omtrentlig kvantificering af store dobbeltstrengede DNA-fragmenter i agarosegeler med denne konventionelle markør sammensat af 8 skarpe bånd.
Lambda DNA/HindIII-markør anbefales til dimensionering af lineære dobbeltstrengede store DNA-fragmenter i agarosegeler. Lambda DNA fordøjes til fuldendelse med passende Thermo Scientitfic restriktionsenzym(er) og oprenset og opløst i opbevaringsbuffer. DNA-fragmenter indeholder forskellige klæbrige ender afhængigt af det restriktionsenzym, der anvendes til fremstilling af markøren.
Markøren kan mærkes radioaktivt med T4 Polynukleotidkinase. Alternativt, og det kan mærkes radioaktivt eller ikke-radioaktivt med Klenow Fragment eller Klenow Fragment, exo- med fill-in reaktionen.
Højdepunkter
  • Størrelsesbestemmelse og omtrentlig kvantificering af store DNA-fragmenter
  • Skarpe bånd
  • Leveres med ladefarve til prøve-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gel Type Agarose
Klar til at indlæse Nej
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Mængde 5 x 50μ g
Produkttype DNA/Hind III-markør