Få mere at vide
Thermo Scientific™ KpnI, HC (50 U/μ L)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Lambda DNA fordøjet med KpnI, 0,7% agarose, 2 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'..GGTAC▵C...3'
3'..C▵CATG G...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
- 1X buffer KpnI: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2 , 0,02 % Triton X-100 og 0,1 mg/ml BSA
- Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
- KpnI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Methyleringseffekter:
- Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
- Dcm: kan overlappe hinanden— ingen effekt
- CpG: kan overlappe hinanden— ingen effekt
- EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
- EcoBI: overlapper aldrig— ingen effekt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
- Minimum 5 U af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Bemærk:
Højt glycerol (> 5 %) koncentrationer, >pH 8,0 eller et stort overskud af enzym kan resultere i stjerneaktivitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Methyleringsfølsomhed | Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom |
| Enzym | Kpn I |
| Kompatibel buffer | Unik buffer (10X buffer KpnI) |
| Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Type IIS RE | Nej |
| Mængde | 5 x 4.000 enheder |
| Produkttype | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionel kloning |