Få mere at vide
Thermo Scientific™ KpnI, HC (50 U/μ L)
Artikelnummer. 10328759 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
4.000 enheder
5 x 4.000 enheder
Pakningsstørrelse:
4000 enheder
Pakke med 5
Artikelnummer. 10328759
Brand: Thermo Scientific™ ER0521
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KpnI-restriktionsenzymet genkender GGTAC^C-steder og skærer bedst ved 37 °C i sin egen unikke buffer (Isoschizomerer: Asp718I).
Lambda DNA fordøjet med KpnI, 0,7% agarose, 2 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'..GGTAC▵C...3'
3'..C▵CATG G...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X buffer KpnI: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2 , 0,02 % Triton X-100 og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
  • KpnI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Methyleringseffekter:
  • Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
  • Dcm: kan overlappe hinanden— ingen effekt
  • CpG: kan overlappe hinanden— ingen effekt
  • EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: overlapper aldrig— ingen effekt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
  • Minimum 5 U af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Bemærk:
Højt glycerol (> 5 %) koncentrationer, >pH 8,0 eller et stort overskud af enzym kan resultere i stjerneaktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym Kpn I
Kompatibel buffer Unik buffer (10X buffer KpnI)
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 4.000 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning