Få mere at vide
Thermo Scientific™ KpnI, HC (50 U/μ L)
Artikelnummer. 10785831 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
20.000 enheder
Pakningsstørrelse:
20000 enheder
Artikelnummer. 10785831
Brand: Thermo Scientific™ ER0523
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ Fermentas KpnI fås som en FastDigest enzym som bruges til hurtig DNA-fordøjelse.
Thermo Scientific™ KpnI er tilgængelig som en FastDigest enzym som bruges til hurtig DNA-fordøjelse. Mere end 95 % af de fordøjede DNA-fragmenter kan ligeres og genskæres ved en 5'-terminal koncentration på 0,02 μM efter en 50 gange overfordøjelse (3U/μ g DNA x 17 timer) med Kpnl.
5'..GGTAC▵C...3'
3'..C▵CATG G...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X buffer KpnI: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2 , 0,02 % Triton X-100 og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
  • KpnI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Methyleringseffekter:
  • Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
  • Dcm: kan overlappe hinanden— ingen effekt
  • CpG: kan overlappe hinanden— ingen effekt
  • EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: overlapper aldrig— ingen effekt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
  • Minimum 5 U af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Bemærk:
Højt glycerol (> 5 %) koncentrationer, >pH 8,0 eller et stort overskud af enzym kan resultere i stjerneaktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 50 U/μl
Methyleringsfølsomhed Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym Kpn I
Kompatibel buffer Unik buffer (10X buffer KpnI)
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 20.000 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning