Beskrivelse
For at sikre ensartet enzymydelse, Thermo Scientific restriktionsenzymbuffere indeholder BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater. Flere fryse-tø-cyklusser af bufferne vil ikke forårsage BSA-udfældning.
restriktionsenzymer udviser 100 % af deres certificerede aktivitet i den anbefalede buffer.
Følgende enzymer kræver unikke buffere for optimal fordøjelse:
- AarI
- AjiI
- BamHI
- BfuI
- Bpu10I
- BseXI
- Bsp143I
- Cfr9I
- Cfr10I
- Eam1105I
- Ecl136II
- Eco52I
- EcoRI
- KpnI
- Lsp1109I
- Pacl
- PasI
- Ppu21I
- SacI
- ScaI
- SdaI
- SduI
- SgeI
- TaqI
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10X |
| Mængde | 1 ml |
| Produkttype | KpnI buffer |
| Forskningskategori | Traditionel kloning |