Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kpn2I (BspEI) (10 U/μ L)
Artikelnummer. p-4521825 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
2500 U
500 U
Pakningsstørrelse:
2500 enheder
500 enheder
Artikelnummer. 10150830
Brand: Thermo Scientific™ ER0531
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Kpn2I (BspEI) restriktionsenzymet genkender T^CCGGA-steder og skærer bedst ved 55 C °i Tango-buffer (Isoschizomerer: AccIII, Aor13HI, BseAI, Bsp13I, BspEI, Mrol).
Lambda DNA fordøjet med Kpn2I (BspEI), 0,7% agarose, 24 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'..T▵CCGG A...3'
3'..AGGCC▵T...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X Buffer Tango™ : 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 ved 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 55 °C
Opbevaringsbuffer:
  • Kpn2I leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Methyleringseffekter:
  • Dam: kan overlappe hinanden— ingen effekt
  • Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
  • CpG: overlapper fuldstændigt— blokeret
  • EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: overlapper aldrig— ingen effekt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
  • Minimum 5 U af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Kompatible ender:
  • BshTI, BsaWI, Cfr9I, Cfr10I, Eco88I, NgoMIV, SgrAI
Bemærk:
Inkubation ved 37 °C resulterer i 50 % aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym Kpn2I (BspEI)
Kompatibel buffer 10X Buffer Tango
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 55 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 500 U
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning