Få mere at vide
Thermo Scientific™ Jurkat Genomisk DNA
Artikelnummer. 11921421 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
15μ g
Pakningsstørrelse:
15µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11921421 15μ g 15µg
1 options
Artikelnummer. 11921421 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SD1111
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug dette rene humane genomiske DNA som en kontrol i DNA-methyleringsanalyse, genomisk DNA-bibliotekskonstruktion, PCR og Southern blotting.
Jurkat Genomisk DNA er humant mandligt genomisk DNA fra Jurkat-celler. Genomisk DNA blev isoleret fra Jurkat E6.1 (human akut T-celle leukæmi, klon E6.1) celler og dyrket til sammenflydning i RPMI medier suppleret med 10% bovint føtalt serum. Isoleret genomisk DNA opløses i TE-buffer.
Højdepunkter:
  • Ren —DNA fri for inhibitorer, proteiner og RNA
  • Praktisk —klar til brug 100 ng/μ L koncentration
  • Kompatibel med downstream-applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer TE buffer
Koncentration 100 ng/μ L
Format Rør
Til brug med (applikation) Sequencing
Inkluderer [andre]
Produkttype Jurkat Genomisk DNA
Mængde 15μ g
Arter ADN
Form Væske