Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-SceI (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10716221 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
250 enheder
Pakningsstørrelse:
250 enheder
Artikelnummer. 10716221
Brand: Thermo Scientific™ ER1771
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Skær ved TAGGGATAA^CAGGGTAAT-steder med I-SceI homing-enzym, som fungerer bedst ved 37 °C i Tango-buffer.
pUC-I-SceI-DNA fordøjet med I-Scel, 1,4% agarose
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet - streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym I-SceI
Kompatibel buffer 10X Buffer Tango
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 250 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning