Få mere at vide
Thermo Scientific™ HpyF3I (DdeI) (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10191030 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2500 U
500 U
Pakningsstørrelse:
2500 enheder
500 enheder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10191030 500 U 500 enheder
10889710 2500 U 2500 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10191030 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ER1881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    814.00 DKK
    561.65 DKK / 500 enheder
    Spare 252.35 DKK
    31% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HpyF3I (DdeI) restriktionsenzymet genkender C^TNAG-steder og skærer bedst ved 37 °C i Tango-buffer (Isoschizomerer: BstDEI, DdeI).
Lambda DNA fordøjet med HpyF3I (Ddel), 1,4% agarose, 104 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'..C▵TNA G...3'
3'..GANT▵C...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X Buffer Tango™ : 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 ved 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
  • HpyF3I leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Methyleringseffekter:
  • Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
  • Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
  • CpG: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: kan overlappe hinanden— effekt ikke bestemt
Kompatible ender:
  • BbvCI, Bpu10I, Bpu1102I, Eco81I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym HpyF3I (DdeI)
Kompatibel buffer 10X Buffer Tango
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 500 U
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning