Få mere at vide
Thermo Scientific™ HphI (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10679900 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1.500 enheder
300 enheder
Pakningsstørrelse:
1500 enheder
300 enheder
Artikelnummer. 10679900
Brand: Thermo Scientific™ ER1101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Denne vare kan ikke returneres. Vea la política de devoluciones
HphI-restriktionsenzymet genkender GGTGA(8/7)^-steder og skærer bedst ved 37 °C i B-buffer (Isoschizomerer: AsuHPI).
Lambda DNA ( skadet fordøjet med HphI, 1,4% agarose, 168 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...GGTGA (N) 8 ▵...3'
3'...CCACT (N) 7 ▵...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X Buffer B: 10mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10mM MgCl2 og 0,1mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
  • HphI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Methyleringseffekter:
  • Dam: kan overlappe hinanden— blokeret
  • Dcm: kan overlappe hinanden— ingen effekt
  • CpG: kan overlappe— ingen effekt
  • EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: kan overlappe hinanden— blokeret
Bemærk:
Analyseret ved anvendelse af lambda-DNA ( dam ) (#SD0021). HphI er blokeret af overlappende dæmningsmethylering . For at undgå dæmningsmethylering skal du bruge en dam-, dcm- stamme såsom GM2163 (#M0099). Højt glycerol (> 5 %) koncentrationer, >pH 8,0 eller et stort overskud af enzym kan resultere i stjerneaktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed Dam Methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym HphI
Kompatibel buffer 10X buffer B
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Ja
Mængde 300 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Skarløs kloning
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado