Få mere at vide
Thermo Scientific™ HphI (10 U/μ L)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Lambda DNA ( skadet fordøjet med HphI, 1,4% agarose, 168 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...GGTGA (N) 8 ▵...3'
3'...CCACT (N) 7 ▵...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
- 1X Buffer B: 10mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10mM MgCl2 og 0,1mg/ml BSA
- Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
- HphI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Methyleringseffekter:
- Dam: kan overlappe hinanden— blokeret
- Dcm: kan overlappe hinanden— ingen effekt
- CpG: kan overlappe— ingen effekt
- EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
- EcoBI: kan overlappe hinanden— blokeret
Bemærk:
Analyseret ved anvendelse af lambda-DNA ( dam ) (#SD0021). HphI er blokeret af overlappende dæmningsmethylering . For at undgå dæmningsmethylering skal du bruge en dam-, dcm- stamme såsom GM2163 (#M0099). Højt glycerol (> 5 %) koncentrationer, >pH 8,0 eller et stort overskud af enzym kan resultere i stjerneaktivitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Methyleringsfølsomhed | Dam Methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom |
| Enzym | HphI |
| Kompatibel buffer | 10X buffer B |
| Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Type IIS RE | Ja |
| Mængde | 1.500 enheder |
| Produkttype | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Skarløs kloning |