Få mere at vide
Thermo Scientific™ HpaII (10 U/μ L)
Artikelnummer. p-4521793 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1.000 enheder
5.000 enheder
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
5000 enheder
Artikelnummer. 10783911
Brand: Thermo Scientific™ ER0511
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
HpaII-restriktionsenzymet genkender C^CGG-steder og skærer bedst ved 37 C °i Tango-buffer.
Lambda DNA fordøjet med HpaII, 1,4% agarose, 328 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...C▵CG G...3'
3'...GGC▵C...5' Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X Buffer Tango™ : 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 ved 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
  • HpaII leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Methyleringseffekter:
  • Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
  • Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
  • CpG: overlapper fuldstændigt— blokeret
  • EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: overlapper aldrig— ingen effekt
Kompatible ender:
  • Bsp119I, Bsu15I, Hin1I, MaeII, NarI, Psp1406I, SsiI, TaqI, XmiI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym Hpa II
Kompatibel buffer 10X Buffer Tango
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 1.000 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning