Få mere at vide
Thermo Scientific™ HinfI, HC (50 U/μ L)
Artikelnummer. p-4521795 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
2.000 enheder
5 x 2.000 enheder
Pakningsstørrelse:
2000 enheder
Pakke med 5
Artikelnummer. 10334580
Brand: Thermo Scientific™ ER0801
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
HinfI-restriktionsenzymet genkender G^ANTC-steder og skærer bedst ved 37 C °i R-buffer.
Lambda DNA fordøjet med HinfI, 1,4% agarose, 148 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...G▵ANT C...3'
3'...CTNA▵G...5' Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X buffer R: 10 mM Tris-HCl (pH 8,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM KCl og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
  • HinfI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Methyleringseffekter:
  • Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
  • Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
  • CpG: kan overlappe hinanden— spaltningsforringet
  • EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: kan overlappe hinanden— blokeret
Kompatible ender:
  • G▴AWTC— PfeI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym Hinf I
Kompatibel buffer 10X buffer R
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 2.000 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning