Beskrivelse
Lambda DNA fordøjet med HinfI, 1,4% agarose, 148 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...G▵ANT C...3'
3'...CTNA▵G...5' Betingelser for 100 % aktivitet:
- 1X buffer R: 10 mM Tris-HCl (pH 8,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM KCl og 0,1 mg/ml BSA
- Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
- HinfI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Methyleringseffekter:
- Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
- Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
- CpG: kan overlappe hinanden— spaltningsforringet
- EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
- EcoBI: kan overlappe hinanden— blokeret
Kompatible ender:
- G▴AWTC— PfeI
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Methyleringsfølsomhed | CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom |
| Enzym | Hinf I |
| Kompatibel buffer | 10X buffer R |
| Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Type IIS RE | Nej |
| Mængde | 2.000 enheder |
| Produkttype | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionel kloning |