Få mere at vide
Thermo Scientific™ HincII (HindII) (10 U/μ L)
Artikelnummer. p-4521799 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
2500 U
500 U
Pakningsstørrelse:
2500 enheder
500 enheder
Artikelnummer. 10389529
Brand: Thermo Scientific™ ER0491
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
HincII (HindII) restriktionsenzymet genkender GTY^RAC-steder og skærer bedst ved 37 °C i Tango-buffer (Isoschizomerer: HindII).
Lambda DNA fordøjet med HincII (HindII), 1% agarose, 35 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...GTY▵RA C...3'
3'...CAR▵YT G...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X Buffer Tango™ : 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 ved 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
  • HincII leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 25 °C), 200 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,5 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Methyleringseffekter:
  • Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
  • Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
  • CpG: kan overlappe hinanden— spaltningsforringet
  • EcoKI: kan overlappe hinanden— blokeret
  • EcoBI: kan overlappe hinanden— blokeret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym HincII (HindII)
Kompatibel buffer 10X Buffer Tango
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 500 U
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning