Få mere at vide
Thermo Scientific™ HhaI (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10819870 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
2.000 enheder
Pakningsstørrelse:
2000 enheder
Artikelnummer. 10819870
Brand: Thermo Scientific™ ER1851
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Skær ved GCG^C-steder med Hhal-restriktionsenzym, som fungerer bedst ved 37 °C i Tango-buffer (Isoschizomerer: AspLEI, BstHHI, CfoI, HinP1I, HspAI).
Lambda DNA fordøjet med Hhal, 1,4% agarose, 215 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet - streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym HhaI
Kompatibel buffer 10X Buffer Tango
Følsom over for varmeinaktivering Nej
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 2.000 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning