Få mere at vide
Thermo Scientific™ GTP-løsning (100 mM)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific GTP (guanosin 5'-triphosphat) leveres som 100 mM vandig opløsning titreret til pH 7,3-7,5 med NaOH. Den er mere end 99% ren og meget stabil. GTP kan bruges i en lang række forskellige molekylærbiologiske anvendelser.
Funktioner
• Mere end 99% renhed bekræftet ved HPLC
• Funktionelt testet i in vitro transkription
• Stabil i to år ved -20 C °og efter flere fryse-tø-cyklusser
Anvendelser aRNA-
•syntese
• siRNA syntese
• RNA-amplifikation
•in vitro transkription
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 100 mM |
| Til brug med (applikation) | in vitro transkription, RNA-amplifikation |
| Indhold og opbevaring | GTP-opløsning, 100 mM (0,25 mL) Opbevar kl– 20 °C. |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Konjugeret | Ukonjugeret |
| Mængde | 0,25 ml |
| Produkttype | CTP løsning |
| Form | Væske |