Få mere at vide
Thermo Scientific™ Glykogen, molekylærbiologigrad
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Glykogen er et højt oprenset polysaccharid afledt af østers. Det er en inert bærer, som signifikant øger genvindingen af nukleinsyrer ved alkoholudfældning. Glykogen er uopløseligt i ethanol og danner et bundfald, der fanger målnukleinsyrer. Under centrifugering dannes en synlig pellet, som i høj grad letter håndteringen af de udfældede nukleinsyrer. Glykogen udfælder kvantitativt nukleinsyrer fra fortyndede opløsninger med en højere effektivitet end tRNA, lineært polyacrylamid eller sonikeret DNA ( se referencer 1-4).
Vi tilbyder to formuleringer af vandige glykogenopløsninger, der muliggør hurtig og effektiv gendannelse af DNA eller RNA:
Glykogen, molekylærbiologisk kvalitet , anbefales til DNA-udfældning (#R0561).
Glykogen, RNA-kvalitet , kan bruges til både RNA- og DNA-fældning (#R0551).
Højdepunkter
- Ideel til høj genvinding af oligonukleotider (> 8 baser) og lave mængder af DNA/RNA (> 20 pg) fra fortyndede opløsninger
- Danner tydeligt synlige pellets
- Interfererer ikke med enzymatiske reaktioner†
- Interfererer ikke med gelelektroforese af nukleinsyrer
- Interfererer ikke med spektrofotometrisk bestemmelse af DNA/RNA-koncentration, (A 260 til 280 målinger)
- Kompatibel med DNA-transformation og in vitro -transfektion
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glykogen |
| Koncentration | 20 mg/mL |
| Produkttype | Glykogen |
| Mængde | 2 x 0,25 ml |
| Form | Væske |