Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneRuler Ultra Low Range DNA-stige
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
5 x 50μ g
50μ g
Pakningsstørrelse:
50µg
Pakke med 5
Beskrivelse
GeneRuler Ultra Low Range DNA Ladder anbefales til dimensionering og omtrentlig kvantificering af en lang række dobbeltstrenget DNA på agarose- eller polyacrylamidgeler. Den er ideel til denaturerende polyacrylamidgelelektroforese. Stigen er en blanding af kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter.
GeneRuler Ultra Low Range DNA Ladder kan mærkes radioaktivt med T4 Polynukleotidkinase.
GeneRuler Ultra Low Range DNA Ladder anbefales til dimensionering og omtrentlig kvantificering af en lang række dobbeltstrenget DNA på agarose- eller polyacrylamidgeler. Den er ideel til denaturerende polyacrylamidgelelektroforese. Stigen er en blanding af kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter. GeneRuler Ultra Low Range DNA Ladder kan mærkes radioaktivt med T4 Polynukleotidkinase. Stigen anbefales til analyse af siRNA (figur 1). Stigen er forsynet med 6X DNA Loading Dye til prøve-DNA.
- Ideel til både DNA-størrelse og omtrentlig kvantificering
- Ideel til denaturerende polyakrylamidgelelektroforese
- Ideel til analyse af siRNA
- Skarpe bånd
- Lyse referencebånd (givet i rødt)
- Leveres med ladefarve til prøve-DNA
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 6X |
| Gel Type | Agarose |
| Etiket eller farvestof | Xylene Cyanol FF, Bromphenol Blue, Orange G |
| Produkttype | DNA-stige |
| Klar til at indlæse | Nej |
| Størrelsesområde | 10 til 300 bp |
| Gel kompatibilitet | Agarose Geler |
| Grønne funktioner | Bæredygtig emballage |
| Produktlinje | GeneRuler |
| Mængde | 5 x 50μ g |