Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneRuler Ultra Low Range DNA-stige
Artikelnummer. 10150750 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 50μ g
50μ g
Pakningsstørrelse:
50µg
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10150750 50μ g 50µg
11823983 5 x 50μ g Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10150750 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SM1211
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør størrelsesbestemmelse og omtrentlig kvantificering af små dsDNA-fragmenter på agarose- eller polyacrylamidgeler. Ideel til siRNA-analyse.
GeneRuler Ultra Low Range DNA Ladder anbefales til dimensionering og omtrentlig kvantificering af en lang række dobbeltstrenget DNA på agarose- eller polyacrylamidgeler. Den er ideel til denaturerende polyacrylamidgelelektroforese. Stigen er en blanding af kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter.
GeneRuler Ultra Low Range DNA Ladder kan mærkes radioaktivt med T4 Polynukleotidkinase.
GeneRuler Ultra Low Range DNA Ladder anbefales til dimensionering og omtrentlig kvantificering af en lang række dobbeltstrenget DNA på agarose- eller polyacrylamidgeler. Den er ideel til denaturerende polyacrylamidgelelektroforese. Stigen er en blanding af kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter. GeneRuler Ultra Low Range DNA Ladder kan mærkes radioaktivt med T4 Polynukleotidkinase. Stigen anbefales til analyse af siRNA (figur 1). Stigen er forsynet med 6X DNA Loading Dye til prøve-DNA.
  • Ideel til både DNA-størrelse og omtrentlig kvantificering
  • Ideel til denaturerende polyakrylamidgelelektroforese
  • Ideel til analyse af siRNA
  • Skarpe bånd
  • Lyse referencebånd (givet i rødt)
  • Leveres med ladefarve til prøve-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 6X
Gel Type Agarose
Etiket eller farvestof Xylene Cyanol FF, Bromphenol Blue, Orange G
Klar til at indlæse Nej
Størrelsesområde 10 til 300 bp
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Mængde 50μ g
Produktlinje GeneRuler
Produkttype DNA-stige