Beskrivelse
Thermo Scientific GeneRuler DNA-stiger fungerer som præcise molekylvægtmarkører for størrelsesstørrelse og omtrentlig kvantificering af dobbeltstrengede DNA-fragmenter, der rummer et interval fra 10 bp op til 48,5 kb. Den ensartede intensitet af båndene, kombineret med tydelige lyse referencebånd, muliggør nøjagtig størrelsesbestemmelse og orientering under gelelektroforese. Desuden muliggør den definerede mængde DNA inden for hvert bånd en omtrentlig kvantificering af eksperimentelle DNA-prøver.
GeneRuler DNA-stiger leveres i et bekvemt færdiggjort format, der indeholder 6X TriTrack DNA Loading Dye (indeholder Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue og Orange G). De tre farvestoffer, der findes i bufferen, muliggør nem sporing af DNA-migration under elektroforese.
Højdepunkter
- Bredt udvalg af DNA-stiger, der passer til en række eksperimenter
- Skarpe bånd, let at huske fragmentstørrelser og -mængder
- Let visualisering—af trefarvet indlæsningsfarve til nem sporing af DNA-migration under elektroforese
- Klar til brug: forblandet med 6X MassRuler DNA Loading Dye til direkte indlæsning
- Stabil ved stuetemperatur i op til 24 måneder
Bæredygtighedsfunktioner
Færdigbrugte GeneRuler DNA-stiger kan opbevares ved stuetemperatur i op til 24 måneder. Stigen sendes ved stuetemperatur med optimeret tilpasset emballage og 100% genanvendelig emballage, hvilket reducerer spild.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 6X |
| Gel Type | Agarose |
| Etiket eller farvestof | Xylene Cyanol FF, Bromphenol Blue, Orange G |
| Antal markører | 10 |
| Klar til at indlæse | Ja |
| Størrelsesområde | 25 til 700 bp |
| Volumen (metrisk) | 50 μg |
| Gel kompatibilitet | Agarose Geler |
| Mængde | 100 anvendelser |
| Produktlinje | GeneRuler |
| Vis mere |