Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneRuler Klar-til-brug DNA-stiger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10508950 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
100BP DNA-stige
100BP Plus DNA-stige
1KB DNA-stige
1KB Plus DNA-stige
50BP DNA-stige
DNA-stigeblanding
High Range DNA-stige
Lavt niveau DNA-stige
Ultra Low Range DNA-stige
Mængde:
1μl DNA Ladder (500 ng), 1μl prøveindlæsningsbuffer, 500 applikationer
100 anvendelser
500 applikationer
Størrelsesområde:
10 til 300 bp
100 til 1000 bp
100 til 3000 bp
10171 til 48502 bp
25 til 700 bp
250 til 10.000 bp
50 til 1000 bp
75 til 20000 bp
Antal markører:
8
10
11
13
14
15
21
Pakningsstørrelse:
50µg
Pakke med 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde Størrelsesområde Antal markører Pakningsstørrelse
10508950 High Range DNA-stige 100 anvendelser 10171 til 48502 bp 8 50µg
10400280 Ultra Low Range DNA-stige 100 anvendelser 10 til 300 bp 11 50µg
10784881 Lavt niveau DNA-stige 100 anvendelser 25 til 700 bp 10 50µg
10314340 50BP DNA-stige 100 anvendelser 50 til 1000 bp 13 50µg
10600301 1KB Plus DNA-stige 100 anvendelser 75 til 20000 bp 15 -
10328179 100BP DNA-stige 100 anvendelser 100 til 1000 bp 10 50µg
10364280 100BP Plus DNA-stige 100 anvendelser 100 til 3000 bp 14 50µg
10181070 DNA-stigeblanding 100 anvendelser 100 til 1000 bp 21 50µg
10809360 1KB DNA-stige 100 anvendelser 250 til 10.000 bp 14 50µg
10101240 1KB Plus DNA-stige 1μl DNA Ladder (500 ng), 1μl prøveindlæsningsbuffer, 500 applikationer 75 til 20000 bp 15 Pakke med 5
11883953 100BP DNA-stige 500 applikationer 100 til 1000 bp 10 Pakke med 5
10181260 100BP Plus DNA-stige 500 applikationer 100 til 3000 bp 14 -
11531605 DNA-stigeblanding 500 applikationer 100 til 1000 bp 21 Pakke med 5
11571595 1KB DNA-stige 500 applikationer 250 til 10.000 bp 14 Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10508950 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SM1353
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific GeneRuler DNA-stiger tilbyder et bredt udvalg af størrelser som standard fremstillet med individuelle kromatografi-rensede fragmenter i området 10 bp til 48,5 kb.
Thermo Scientific GeneRuler DNA-stiger fungerer som præcise molekylvægtmarkører for størrelsesstørrelse og omtrentlig kvantificering af dobbeltstrengede DNA-fragmenter, der rummer et interval fra 10 bp op til 48,5 kb. Den ensartede intensitet af båndene, kombineret med tydelige lyse referencebånd, muliggør nøjagtig størrelsesbestemmelse og orientering under gelelektroforese. Desuden muliggør den definerede mængde DNA inden for hvert bånd en omtrentlig kvantificering af eksperimentelle DNA-prøver.
GeneRuler DNA-stiger leveres i et bekvemt færdiggjort format, der indeholder 6X TriTrack DNA Loading Dye (indeholder Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue og Orange G). De tre farvestoffer, der findes i bufferen, muliggør nem sporing af DNA-migration under elektroforese.
Højdepunkter
  • Bredt udvalg af DNA-stiger, der passer til en række eksperimenter
  • Skarpe bånd, let at huske fragmentstørrelser og -mængder
  • Let visualisering—af trefarvet indlæsningsfarve til nem sporing af DNA-migration under elektroforese
  • Klar til brug: forblandet med 6X MassRuler DNA Loading Dye til direkte indlæsning
  • Stabil ved stuetemperatur i op til 24 måneder
Bæredygtighedsfunktioner
Færdigbrugte GeneRuler DNA-stiger kan opbevares ved stuetemperatur i op til 24 måneder. Stigen sendes ved stuetemperatur med optimeret tilpasset emballage og 100% genanvendelig emballage, hvilket reducerer spild.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 6X
Gel Type Agarose
Etiket eller farvestof Xylene Cyanol FF, Orange G
Antal markører 8
Klar til at indlæse Ja
Størrelsesområde 10171 til 48502 bp
Volumen (metrisk) 50 μg
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Mængde 100 anvendelser
Produktlinje GeneRuler
Produkttype High Range DNA-stige