Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneRuler 100 bp DNA-stige, klar til brug
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
GeneRuler 100 bp DNA Ladder, klar til brug 100 til 1000 bp anbefales til størrelse og omtrentlig kvantificering af en lang række dobbeltstrengede DNA-fragmenter på agarose- eller polyacrylamidgeler. Stigen er en blanding af kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter.
GeneRuler 100 bp DNA Ladder, klar til brug, er forblandet med 6X DNA Loading Dye til direkte påfyldning på gel.
Stigen leveres med 6X DNA Loading Dye.
- Ideel til både DNA-størrelse og omtrentlig kvantificering
- Skarpe bånd
- Lyse referencebånd (givet i rødt)
- Leveres med ladefarve til prøve-DNA
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 6X |
| Gel Type | Agarose |
| Etiket eller farvestof | Xylene Cyanol FF, Bromphenol Blue, Orange G |
| Antal markører | 14 |
| Produkttype | 100BP Plus DNA Ladder |
| Klar til at indlæse | Ja |
| Størrelsesområde | 100 til 3000 bp |
| Volumen (metrisk) | 50 μg |
| Gel kompatibilitet | Agarose Geler |
| Grønne funktioner | Bæredygtig emballage |
| Vis mere |