Beskrivelse
GeneRuler 100 bp DNA Ladder, klar til brug 100 til 1000 bp anbefales til størrelse og omtrentlig kvantificering af en lang række dobbeltstrengede DNA-fragmenter på agarose- eller polyacrylamidgeler. Stigen er en blanding af kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter.
GeneRuler 100 bp DNA Ladder, klar til brug, er forblandet med 6X DNA Loading Dye til direkte påfyldning på gel.
Stigen leveres med 6X DNA Loading Dye.
Højdepunkter
- Ideel til både DNA-størrelse og omtrentlig kvantificering
- Skarpe bånd
- Lyse referencebånd (givet i rødt)
- Kan belastes direkte og er stabil ved stuetemperatur i 6 måneder
- Leveres med ladefarve til prøve-DNA
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 6X |
| Gel Type | Agarose |
| Etiket eller farvestof | Xylene Cyanol FF, Bromphenol Blue, Orange G |
| Antal markører | 14 |
| Klar til at indlæse | Ja |
| Størrelsesområde | 100 til 3000 bp |
| Volumen (metrisk) | 5 x 50 μg |
| Gel kompatibilitet | Agarose Geler |
| Mængde | 500 applikationer |
| Produktlinje | GeneRuler |
| Vis mere |