Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneRuler Express DNA Ladder
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
50μ g
Pakningsstørrelse:
50µg
Beskrivelse
Udfør hurtig adskillelse (på 5 til 15 min. ved 23V cm) af dobbeltstrengede DNA-fragmenter i agarosegeler med Thermo Scientific™ Fermentas GeneRuler™ Express DNA Ladder.
Båndmønsteret af ekspresstiger påvirkes ikke af sammensætningen af elektroforesebuffer, spænding eller gelprocent. Stigen er en blanding af kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter. GeneRuler Express DNA Ladder kan mærkes radioaktivt med T4 Polynukleotidkinase, protokol. Stigen er forsynet med 6X DNA Loading Dye til prøve-DNA.
- Ideel til både DNA-størrelse og omtrentlig kvantificering
- Ideel til hurtig adskillelse under en lang række elektroforeseforhold
- Skarpe bånd
- Lyse referencebånd (givet i rødt)
- Leveres med ladefarve til prøve-DNA
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 6X |
| Gel Type | Agarose |
| Etiket eller farvestof | Xylene Cyanol FF, Bromphenol Blue, Orange G |
| Produkttype | DNA-stige |
| Klar til at indlæse | Nej |
| Størrelsesområde | 100 til 5000 bp |
| Gel kompatibilitet | Agarose Geler |
| Grønne funktioner | Bæredygtig emballage |
| Produktlinje | GeneRuler |
| Mængde | 50μ g |