Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneRuler DNA Ladder Mix
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
25 x 50μ g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
Udfør størrelsesbestemmelse og omtrentlig kvantificering af en lang række dobbeltstrenget DNA på agarosegeler med Thermo Scientific™ Fermentas GeneRuler™ DNA Ladder Mix.
Stigen er en blanding af kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter. GeneRuler DNA Ladder Mix kan mærkes radioaktivt med T4 Polynukleotidkinase. Stigen leveres med 6X DNA Loading Dye.
- Ideel til både DNA-størrelse og omtrentlig kvantificering
- Skarpe bånd
- Lyse referencebånd (givet i rødt)
- Leveres med ladefarve til prøve-DNA
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 6X |
| Gel Type | Agarose |
| Etiket eller farvestof | Xylene Cyanol FF, Bromphenol Blue, Orange G |
| Produkttype | DNA Ladder Mix |
| Klar til at indlæse | Nej |
| Størrelsesområde | 100 til 1000 bp |
| Gel kompatibilitet | Agarose Geler |
| Grønne funktioner | Bæredygtig emballage |
| Sættets indhold | 6X DNA Loading Dye, 10 x 1mL |
| Produktlinje | GeneRuler |
| Vis mere |