Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneRuler 1 kb Plus DNA-stige
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4529751 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sættets indhold:
6X DNA Loading Dye, 10 x 1mL
6X DNA Loading Dye, 2 x 1mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sættets indhold Pakningsstørrelse
11581625 6X DNA Loading Dye, 2 x 1mL Pakke med 5
11813993 6X DNA Loading Dye, 10 x 1mL Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11581625 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SM1331
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør størrelsesbestemmelse og omtrentlig kvantificering af en bred vifte af dobbeltstrenget DNA på agarosegeler.
GeneRuler 1 kb Plus DNA Ladder 75 til 20.000 bp anbefales til størrelse og omtrentlig kvantificering af en lang række dobbeltstrenget DNA på agarosegeler. Stigen er en blanding af kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter.
GeneRuler 1 kb Plus DNA Ladder kan mærkes radioaktivt med T4 Polynukleotidkinase.
Stigen er forsynet med 6X DNA Loading Dye til prøve-DNA.
Stigen er en blanding af kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter. GeneRuler 1kb Plus DNA Ladder kan mærkes radioaktivt med T4 Polynukleotidkinase. Stigen er forsynet med 6X DNA Loading Dye til prøve-DNA.
  • Ideel til både DNA-størrelse og omtrentlig kvantificering
  • Skarpe bånd
  • Lyse referencebånd (givet i rødt)
  • Leveres med ladefarve til prøve-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 6X
Gel Type Agarose
Etiket eller farvestof Xylene Cyanol FF, Bromphenol Blue, Orange G
Klar til at indlæse Nej
Størrelsesområde 75 til 20000 bp
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Sættets indhold 6X DNA Loading Dye, 2 x 1mL
Mængde 5 x 50μ g
Produktlinje GeneRuler
Produkttype DNA-stige