Beskrivelse
GeneRuler 1 kb Plus DNA Ladder 75 til 20.000 bp anbefales til størrelse og omtrentlig kvantificering af en lang række dobbeltstrenget DNA på agarosegeler. Stigen er en blanding af kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter.
GeneRuler 1 kb Plus DNA Ladder kan mærkes radioaktivt med T4 Polynukleotidkinase.
Stigen er forsynet med 6X DNA Loading Dye til prøve-DNA.
- Ideel til både DNA-størrelse og omtrentlig kvantificering
- Skarpe bånd
- Lyse referencebånd (givet i rødt)
- Leveres med ladefarve til prøve-DNA
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 6X |
| Gel Type | Agarose |
| Etiket eller farvestof | Xylene Cyanol FF, Bromphenol Blue, Orange G |
| Klar til at indlæse | Nej |
| Størrelsesområde | 75 til 20000 bp |
| Gel kompatibilitet | Agarose Geler |
| Sættets indhold | 6X DNA Loading Dye, 10 x 1mL |
| Mængde | 25 x 50μ g |
| Produktlinje | GeneRuler |
| Produkttype | DNA-stige |