Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneRuler 1 kb DNA-stige
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4529781 Shop alle Thermo Scientific produkter
Sættets indhold:
6X DNA Loading Dye, 10 x 1mL
6X DNA Loading Dye, 2 x 1mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 11823963
Brand: Thermo Scientific™ SM0311
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør størrelsesbestemmelse og omtrentlig kvantificering af en lang række dobbeltstrenget DNA på agarosegeler med denne blanding af kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter.
GeneRuler 1kb DNA Ladder, område 250 til 10.000 bp kan mærkes radioaktivt med T4 Polynukleotidkinase ( se protokol).
Stigen leveres med 6X DNA Loading Dye, og den kan bruges i DNA-størrelsesbestemmelser og tilnærmede kvantificeringsapplikationer.
Stigen er en blanding af kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter. GeneRuler 1kb DNA Ladder kan mærkes radioaktivt med T4 Polynukleotidkinase. Stigen leveres med 6X DNA Loading Dye.
  • Ideel til både DNA-størrelse og omtrentlig kvantificering
  • Skarpe bånd
  • Lyse referencebånd (givet i rødt)
  • Leveres med ladefarve til prøve-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 6X
Gel Type Agarose
Etiket eller farvestof Xylene Cyanol FF, Bromphenol Blue, Orange G
Produkttype DNA-stige
Klar til at indlæse Nej
Størrelsesområde 250 til 10.000 bp
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Grønne funktioner Bæredygtig emballage
Sættets indhold 6X DNA Loading Dye, 2 x 1mL
Produktlinje GeneRuler
Mængde 5 x 50μ g