Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneRuler 1 kb DNA-stige
Artikelnummer. 11823963 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sættets indhold:
6X DNA Loading Dye, 10 x 1mL
6X DNA Loading Dye, 2 x 1mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sættets indhold Pakningsstørrelse
11823963 6X DNA Loading Dye, 2 x 1mL -
11833963 6X DNA Loading Dye, 10 x 1mL Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11823963 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SM0311
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør størrelsesbestemmelse og omtrentlig kvantificering af en lang række dobbeltstrenget DNA på agarosegeler med denne blanding af kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter.
GeneRuler 1kb DNA Ladder, område 250 til 10.000 bp kan mærkes radioaktivt med T4 Polynukleotidkinase ( se protokol).
Stigen leveres med 6X DNA Loading Dye, og den kan bruges i DNA-størrelsesbestemmelser og tilnærmede kvantificeringsapplikationer.
Stigen er en blanding af kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter. GeneRuler 1kb DNA Ladder kan mærkes radioaktivt med T4 Polynukleotidkinase. Stigen leveres med 6X DNA Loading Dye.
  • Ideel til både DNA-størrelse og omtrentlig kvantificering
  • Skarpe bånd
  • Lyse referencebånd (givet i rødt)
  • Leveres med ladefarve til prøve-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 6X
Gel Type Agarose
Etiket eller farvestof Xylene Cyanol FF, Bromphenol Blue, Orange G
Klar til at indlæse Nej
Størrelsesområde 250 til 10.000 bp
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Sættets indhold 6X DNA Loading Dye, 2 x 1mL
Mængde 5 x 50μ g
Produktlinje GeneRuler
Produkttype DNA-stige