Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneRuler 100 bp Plus DNA-stige
Artikelnummer. 11853963 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 50μ g
50μ g
Pakningsstørrelse:
50µg
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11853963 5 x 50μ g Pakke med 5
10309339 50μ g 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11853963 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SM0322
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør størrelsesbestemmelse og omtrentlig kvantificering af en lang række dobbeltstrenget DNA på agarose- eller polyacrylamidgeler.
GeneRuler 100bp Plus DNA Ladder 100 til 3000bp anbefales til dimensionering og omtrentlig kvantificering af en lang række dobbeltstrenget DNA på agarose- eller polyacrylamidgeler. Stigen er en blanding af kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter.
GeneRuler 100bp Plus DNA Ladder kan mærkes radioaktivt med T4 Polynukleotidkinase ( se protokol).
Stigen leveres med 6X DNA Loading Dye.
Stigen er en blanding af kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter. GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder kan mærkes radioaktivt med T4 Polynukleotidkinase. Stigen leveres med 6X DNA Loading Dye.
  • Ideel til både DNA-størrelse og omtrentlig kvantificering
  • Skarpe bånd
  • Lyse referencebånd (givet i rødt)
  • Leveres med ladefarve til prøve-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 6X
Gel Type Agarose
Etiket eller farvestof Xylene Cyanol FF, Bromphenol Blue, Orange G
Klar til at indlæse Nej
Størrelsesområde 100 til 3000 bp
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Mængde 5 x 50μ g
Produktlinje GeneRuler
Produkttype DNA-stige