Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneJET Genomisk DNA-oprensning af fuldblods mini-kit
Artikelnummer. p-4530574 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
250 forberedelser
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11521655
Brand: Thermo Scientific™ K0781
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit bruger silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle, der eliminerer behovet for dyre harpikser, toksiske phenol-chloroform-ekstraktioner eller tidskrævende alkoholudfældning.
GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit bruger silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle, der eliminerer behovet for dyre harpikser, toksiske phenol-chloroform-ekstraktioner eller tidskrævende alkoholudfældning. Standardproceduren tager mindre end 20 minutter efter cellelyse og giver oprenset DNA større end 30 kb i størrelse. Isoleret DNA kan anvendes direkte i PCR, Southern blotting og enzymatiske reaktioner.
Thermo Scientific GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit bruger silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle, der eliminerer behovet for dyre harpikser, toksiske phenol-chloroform-ekstraktioner eller tidskrævende alkoholudfældning. Standardproceduren tager mindre end 20 minutter efter cellelyse og giver oprenset DNA større end 30 kb i størrelse. Isoleret DNA kan anvendes direkte i PCR, Southern blotting og enzymatiske reaktioner.
Højdepunkter
Effektive —høje udbytter af genomisk DNA med høj molekylvægt
Hurtig —20 minutters procedure efter cellelyse
Praktiske —spin-søjler er lukket og samlet med opsamlingsrør
Rent —DNA rent fra enzymhæmmere, RNA og proteiner. Klar til brug til alle krævende applikationer og valideret i real-time PCR, endpoint PCR, multiplex PCR og restriktions enzymfordøjelser
Kompatibel —velegnet til en bred vifte af prøver som frisk eller frosset antikoaguleret pattedyrsblod (behandlet med EDTA, citrat eller heparin), ældet blod, buffy coat, knoglemarv og kropsvæsker
Anvendelser
•Isoleret genomisk DNA er ideel til brug i almindelige molekylærbiologiske procedurer, herunder:
• PCR og qPCR
• FastDigest og konventionel restriktionsfordøjelse
• Southern blotting inkluderer proteinase K-opløsning Lysis-opløsning vaskebuffer WB I (koncentreret) vaskebuffer II (koncentreret) elueringsbuffer GeneJET Oprensningssøjler (formonteret med opsamlingsrør) Opsamlingsrør Detaljeret protokol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnetype Spinsøjle
Format Spinsøjle
Isoleringsteknologi Spinsøjle
Skala Mini
Prøvetype Blod
Til brug med (applikation) Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), kloning, Southern Blotting, sekventering, PCR
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Produktlinje GeneJET
Produkttype Genomisk DNA-oprensningskit
Mængde 50 reaktioner
Mål Genomisk DNA
Test tid <20 min.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Proteinase, Guanidine hydrochloride