Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneJET Genomisk DNA-oprensning af fuldblods mini-kit
Artikelnummer. 11531655 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 forberedelser
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11531655 250 forberedelser Hver
11521655 50 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 11531655 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K0782
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Thermo Scientific GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit bruger silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle, der eliminerer behovet for dyre harpikser, toksiske phenol-chloroform-ekstraktioner eller tidskrævende alkoholudfældning.
GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit bruger silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle, der eliminerer behovet for dyre harpikser, toksiske phenol-chloroform-ekstraktioner eller tidskrævende alkoholudfældning. Standardproceduren tager mindre end 20 minutter efter cellelyse og giver oprenset DNA større end 30 kb i størrelse. Isoleret DNA kan anvendes direkte i PCR, Southern blotting og enzymatiske reaktioner.
Thermo Scientific GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit bruger silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle, der eliminerer behovet for dyre harpikser, toksiske phenol-chloroform-ekstraktioner eller tidskrævende alkoholudfældning. Standardproceduren tager mindre end 20 minutter efter cellelyse og giver oprenset DNA større end 30 kb i størrelse. Isoleret DNA kan anvendes direkte i PCR, Southern blotting og enzymatiske reaktioner.
Højdepunkter
Effektive —høje udbytter af genomisk DNA med høj molekylvægt
Hurtig —20 minutters procedure efter cellelyse
Praktiske —spin-søjler er lukket og samlet med opsamlingsrør
Rent —DNA rent fra enzymhæmmere, RNA og proteiner. Klar til brug til alle krævende applikationer og valideret i real-time PCR, endpoint PCR, multiplex PCR og restriktions enzymfordøjelser
Kompatibel —velegnet til en bred vifte af prøver som frisk eller frosset antikoaguleret pattedyrsblod (behandlet med EDTA, citrat eller heparin), ældet blod, buffy coat, knoglemarv og kropsvæsker
Anvendelser
•Isoleret genomisk DNA er ideel til brug i almindelige molekylærbiologiske procedurer, herunder:
• PCR og qPCR
• FastDigest og konventionel restriktionsfordøjelse
• Southern blotting inkluderer proteinase K-opløsning Lysis-opløsning vaskebuffer WB I (koncentreret) vaskebuffer II (koncentreret) elueringsbuffer GeneJET Oprensningssøjler (formonteret med opsamlingsrør) Opsamlingsrør Detaljeret protokol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnetype Spinsøjle
Indhold og opbevaring •5 x 1,2 ml Proteinase K-opløsning; opbevares ved stuetemperatur indtil åbning,– °20 C efter åbning
• 120 ml lyseringsopløsning; stuetemperatur
• 40 ml vaskebuffer I (koncentreret); stuetemperatur
• 40 ml vaskebuffer II (koncentreret); stuetemperatur
• 150 ml elueringsbuffer; stuetemperatur
• 250 GeneJET Oprensningssøjler med opsamlingsrør; stuetemperatur
• 250 Samlerør; stuetemperatur
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Skala Mini
Prøvetype Knoglemarv, Buffy Coat, Tørrede blodpletter, Bukal podning, Urin, Fuldblod
Elueringsvolumen 50 til 200μ l
Endelig produkttype gDNA
Til brug med (applikation) PCR, Southern blotting, sekventering, nukleinsyremærkning, hybridisering
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Mængde 250 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Test tid 20 minutter (efter homogenisering af prøven)
Udbytte ≤65μ g
Startmaterialemængde Knoglemarv:≤ 200μ L Buccale
podninger: 1 Buffy
Coat: 200μ
≤ 500μ L Tørrede blodpletter: varierer Urin: 4,5 ml fuldblod: L