Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneJET Viralt DNA/RNA-oprensningskit
Artikelnummer. 11951411 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 forberedelser
Artikelnummer. Mængde
11951411 50 forberedelser
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11951411 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K0821
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Udfør silicamembranbaseret viral nukleinsyreoprensning fra humant og pattedyrs plasma, serum, blod og cellefri prøver.
GeneJET Viral DNA- og RNA-oprensningskit er designet til hurtig og effektiv oprensning af virale nukleinsyrer af høj kvalitet fra forskellige flydende prøver fra mennesker og pattedyr og er kompatibelt med almindelige prøvekonserveringsmidler som EDTA, citrat og heparin.
Sættet bruger en silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle. Virale nukleinsyrer fra lyserede prøver binder til søjlemembranen, mens urenheder effektivt fjernes under efterfølgende vaske- og centrifugeringstrin. Brugsklare nukleinsyrer elueres fra søjlen.
De oprensede virale nukleinsyrer er fri for proteiner, nukleaser og andre kontaminanter eller inhibitorer af nedstrømsapplikationer. Isoleret DNA og RNA kan anvendes direkte i PCR, qPCR eller andre nukleinsyrebaserede assays.
Højdepunkter:
  • Effektiv oprensning af viralt DNA og RNA fra humant og pattedyrs plasma, serum, blod og cellefri prøver
  • Lineære udbytter fra en bred vifte af virale titere
  • Testet med en række forskellige DNA- og RNA-vira (HIV, HBV, HCV, HPV, CMV, EBV)
  • Nedstrøms kompatibilitet med (RT)-PCR, (RT)-qPCR og andre nukleinsyrebaserede assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnetype Spinsøjle
Indhold og opbevaring •2 x 1,4 ml kolonnepræparationsvæske; stuetemperatur
• 12 ml lyseopløsning; stuetemperatur
• 25 ml vaskebuffer 1 (koncentreret); stuetemperatur
• 11 mL vaskebuffer 2 (koncentreret); stuetemperatur
• 3 x 1,25 ml elueringsmiddel; stuetemperatur
• 50 centrifugeringssøjler med vaskerør; stuetemperatur
• 4 x 50 vaskerør; stuetemperatur
• 2 x 1,3 ml proteinase K; –20 °C
•1 hætteglas bærer-RNA;– 20 °C
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Skala Mini
Prøvetype Mælk, Plasma, Spyt, Serum, Podninger (nasale, bukkale eller urogenitale), Urin, Fuldblod, Virus
Elueringsvolumen 50μ L
Endelig produkttype Viralt DNA og RNA
Til brug med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA bibliotek konstruktion, NGS , mikroarray-analyse, blot hybridisering, Northern/Southern blotting, in vitro translation, nukleasebeskyttelsesassays, nukleinsyremærkning, hybridisering
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Mængde 50 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Test tid 30 min.
Udbytte 50μ g (bindingskapacitet)
Startmaterialemængde 200μ L
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • GeneJET Viral DNA/RNA Purification Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride, Proteinase