Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneJET RNA-oprydnings- og koncentrationsmikrosæt
Artikelnummer. p-4569681 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
250 tests
50g
Artikelnummer. 13203159
Brand: Thermo Scientific™ K0841
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit er designet til hurtig og effektiv koncentration af foroprensede RNA-prøver, såvel som til RNA-oprydning efter DNase I-behandling og andre enzymatiske reaktioner.
GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit er designet til hurtig og effektiv koncentration af foroprensede RNA-prøver, såvel som til RNA-oprydning efter DNase I-behandling og andre enzymatiske reaktioner.
Sættet kombinerer bekvemmeligheden ved spinsøjleteknologi med de selektive bindingsegenskaber af en silicamembran, hvilket eliminerer behovet for kedelige harpiksmanipulationer eller toksiske phenol-chloroform-ekstraktioner.
Thermo Scientific GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit er designet til hurtig og effektiv koncentration af foroprensede RNA-prøver, såvel som til RNA-oprydning efter DNase I-behandling og andre enzymatiske reaktioner.
Sættet kombinerer bekvemmeligheden ved spinsøjleteknologi med de selektive bindingsegenskaber af en silicamembran, hvilket eliminerer behovet for kedelige harpiksmanipulationer eller toksiske phenol-chloroform-ekstraktioner.
Højdepunkter
  • Avanceret søjledesign —let at åbne, læsse og håndtere.
  • Eluer i 6 til 10μ L volumen.
  • 85 til 100 % genvinding af et RNA med høj integritet.
  • Hurtig og enkel —procedure tager mindre end 5 minutter.
Applikationer:
  • Det oprensede RNA kan anvendes i almindelige downstream-applikationer
  • RT-PCR, RT-qPCR, Northern blotting og anden RNA-baseret analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring For bedre langsigtet ydeevne anbefales det at opbevare rensningskolonnerne ved 2 C °til 8 °C.
Format Spinsøjle
Isoleringsteknologi Spinsøjle
Oprensningstid 5 min.
Prøvetype RNA
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Til brug med (applikation) Kvantitativ realtids-PCR (qPCR), omvendt Transcriptase PCR (RT-PCR), nukleasebeskyttelsesassays, nukleinsyremærkning, Northern blotting, cDNA-bibliotekskonstruktion
Antal reaktioner 50 forberedelser
Produktlinje GeneJET
Mængde 50 forberedelser
Skala Mikro
Mål Total RNA
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Thiocyanic acid, Guanidine hydrochloride