Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneJET RNA-oprydnings- og koncentrationsmikrosæt
Artikelnummer. 13213159 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
250 tests
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13213159 250 forberedelser 250 tests
13203159 50 forberedelser 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13213159 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K0842
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit er designet til hurtig og effektiv koncentration af foroprensede RNA-prøver, såvel som til RNA-oprydning efter DNase I-behandling og andre enzymatiske reaktioner.
GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit er designet til hurtig og effektiv koncentration af foroprensede RNA-prøver, såvel som til RNA-oprydning efter DNase I-behandling og andre enzymatiske reaktioner.
Sættet kombinerer bekvemmeligheden ved spinsøjleteknologi med de selektive bindingsegenskaber af en silicamembran, hvilket eliminerer behovet for kedelige harpiksmanipulationer eller toksiske phenol-chloroform-ekstraktioner.
Thermo Scientific GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit er designet til hurtig og effektiv koncentration af foroprensede RNA-prøver, såvel som til RNA-oprydning efter DNase I-behandling og andre enzymatiske reaktioner.
Sættet kombinerer bekvemmeligheden ved spinsøjleteknologi med de selektive bindingsegenskaber af en silicamembran, hvilket eliminerer behovet for kedelige harpiksmanipulationer eller toksiske phenol-chloroform-ekstraktioner.
Højdepunkter
  • Avanceret søjledesign —let at åbne, læsse og håndtere.
  • Eluer i 6 til 10μ L volumen.
  • 85 til 100 % genvinding af et RNA med høj integritet.
  • Hurtig og enkel —procedure tager mindre end 5 minutter.
Applikationer:
  • Det oprensede RNA kan anvendes i almindelige downstream-applikationer
  • RT-PCR, RT-qPCR, Northern blotting og anden RNA-baseret analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring For bedre langsigtet ydeevne anbefales det at opbevare rensningskolonnerne ved 2 C °til 8 °C.
Format Spinsøjle
Isoleringsteknologi Spinsøjle
Oprensningstid 5 min.
Prøvetype RNA
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Til brug med (applikation) Kvantitativ realtids-PCR (qPCR), omvendt Transcriptase PCR (RT-PCR), nukleasebeskyttelsesassays, nukleinsyremærkning, Northern blotting, cDNA-bibliotekskonstruktion
Antal reaktioner 250 forberedelser
Produktlinje GeneJET
Mængde 250 forberedelser
Skala Mikro
Mål Total RNA
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid