Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneJET Plasmid Miniprep Kit
Artikelnummer. 12793184 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
250 reaktioner
75ml
Hver
Artikelnummer. 12793184
Brand: Thermo Scientific™ K0502
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Miniprep Kit bruger en eksklusiv silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle.
GeneJET Plasmid Miniprep Kit bruger en eksklusiv silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle. Sættet genopretter op til 20μ g højkopieringsplasmid-DNA pr. isoleringsprocedure.
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Miniprep Kit anvender en eksklusiv silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle. Sættet genopretter op til 20μ g højkopieringsplasmid-DNA pr. isoleringsprocedure.
Højdepunkter
Effektive høje udbytter på —op til 20μ g plasmid-DNA af høj kvalitet
Hurtig procedure tager —mindre end 14 minutter
Praktisk, ingen —phenol/chloroform-ekstraktion eller alkoholudfældning påkrævet
Rent oprenset —DNA er umiddelbart klar til brug
Anvendelser Hurtig isolering
•af højrent plasmid-DNA, der er egnet til alle konventionelle molekylærbiologiske procedurer, herunder:
• FastDigest eller konventionel restriktionsfordøjelse
• Automatiseret fluorescerende og radioaktiv sekventering
• PCR
In vitro transkription
Transformationsprincip
En bakteriekultur høstes og lyseres. Lysatet renses derefter ved centrifugering og påføres silicakolonnen for selektivt at binde DNA-molekyler ved en høj saltkoncentration. Det adsorberede DNA vaskes for at fjerne kontaminanter, og det rene plasmid-DNA elueres i et lille volumen elueringsbuffer eller vand. Det oprensede DNA er klar til øjeblikkelig brug i alle molekylærbiologiske procedurer, såsom hurtig og konventionel fordøjelse med restriktionsenzymer, PCR, in vitro transkription, transformation og automatiseret sekventering. Komponenter Resuspensionsopløsning Lyseopløsning Neutraliseringsopløsning Vaskeopløsning (koncentreret) RNase A-opløsning Elueringsbuffer Spinsøjler Opsamlingsrør Detaljeret protokol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnetype Spinsøjle
Format Spinsøjle
Isoleringsteknologi Silica kolonne
Skala Mini
Prøvetype Bakterier
Til brug med (applikation) PCR, kloning, sekventering, transformation, nukleinsyremærkning, in vitro transkription
High-throughput kompatibilitet Kompatibel (vakuum manifold)
Forberedelsesskala <100μ g (småskala) plasmid-DNA
Produktlinje GeneJET
Produkttype Plasmid MiniPrep Kit
Mængde 50 forberedelser
Mål Plasmid-DNA
Test tid <14 min
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • GeneJET Plasmid Miniprep Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P373-BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium lauryl sulfate, Sodium hydroxide,Guanidine hydrochloride