Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneJET Plasmid Midiprep Kit
Artikelnummer. p-4530590 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 forberedelser
25 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11531645
Brand: Thermo Scientific™ K0481
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til storskala isolering af højkvalitets plasmid DNA fra rekombinante E.coli kulturer.
GeneJET Plasmid Midiprep Kit er designet til storskala isolering af højkvalitets plasmid DNA fra rekombinante E. coli kulturer. Sættet bruger silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle. Hver forberedelse genopretter op til 200μ g plasmid-DNA med højt kopiantal. Det oprensede plasmid-DNA kan anvendes i en lang række molekylærbiologiske procedurer, såsom restriktionsendonukleasefordøjelse, PCR, kloning, transformation, automatiseret sekventering, in vitro -transkription og transfektion af robuste cellelinjer.
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Midiprep Kit, tilstrækkeligt til 25 forberedelser, er designet til storskala isolering af højkvalitets plasmid-DNA fra rekombinante E. coli -kulturer. Sættet bruger silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle. Hver forberedelse genopretter op til 200μ g plasmid-DNA med højt kopiantal. Det oprensede plasmid-DNA kan anvendes i en lang række molekylærbiologiske procedurer, såsom restriktionsendonukleasefordøjelse, PCR, kloning, transformation, automatiseret sekventering, in vitro -transkription og transfektion af robuste cellelinjer.
Højdepunkter
Effektive høje —udbytter op til 200μ g plasmid-DNA af høj kvalitet fra 50 ml bakteriekultur
Høj koncentration af DNA renset—> 400 ng/μ L
Praktisk —rotationssøjleformat, centrifuge- eller vakuumprotokoller
Hurtig procedure tager —60 minutter, betydeligt hurtigere end at bruge tyngdekraftsflowkolonner
Anvendelser Isoleret
plasmid-DNA er velegnet til alle konventionelle molekylærbiologiske procedurer, herunder:
• FastDigest restriktionsenzymfordøjelse
• Automatiseret fluorescerende sekventering
• PCR
• Kloning
• Transformation
In vitro transkription
• Transfektion af robuste cellelinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 400 ng/μ L
Kolonnetype Spinsøjle
Format Spinsøjle
Isoleringsteknologi Silica kolonne
Skala Midi
Prøvetype Bakterier
Til brug med (applikation) Kvantitativ realtids-PCR (qPCR), transfektion, kloning, sekventering, in vitro-transskription, transformation, nukleinsyremærkning, PCR
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Forberedelsesskala 100-200μ g (medium-skala) plasmid-DNA
Produktlinje GeneJET
Produkttype Plasmid MidiPrep Kit
Mængde 25 forberedelser
Mål Plasmid-DNA
Test tid 60 min.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • GeneJET Plasmid Midiprep Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: guanidine hydrochloride, sodium lauryl sulphate, sodium hydroxide, acetic acid,triton X-100