Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneJET Plasmid Midiprep Kit
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
GeneJET Plasmid Midiprep Kit er designet til storskala isolering af højkvalitets plasmid DNA fra rekombinante E. coli kulturer. Sættet bruger silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle. Hver forberedelse genopretter op til 200μ g plasmid-DNA med højt kopiantal. Det oprensede plasmid-DNA kan anvendes i en lang række molekylærbiologiske procedurer, såsom restriktionsendonukleasefordøjelse, PCR, kloning, transformation, automatiseret sekventering, in vitro -transkription og transfektion af robuste cellelinjer.
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Midiprep Kit, tilstrækkeligt til 25 forberedelser, er designet til storskala isolering af højkvalitets plasmid-DNA fra rekombinante E. coli -kulturer. Sættet bruger silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle. Hver forberedelse genopretter op til 200μ g plasmid-DNA med højt kopiantal. Det oprensede plasmid-DNA kan anvendes i en lang række molekylærbiologiske procedurer, såsom restriktionsendonukleasefordøjelse, PCR, kloning, transformation, automatiseret sekventering, in vitro -transkription og transfektion af robuste cellelinjer.
Højdepunkter
•Effektive høje —udbytter op til 200μ g plasmid-DNA af høj kvalitet fra 50 ml bakteriekultur
•Høj koncentration af DNA renset—> 400 ng/μ L
•Praktisk —rotationssøjleformat, centrifuge- eller vakuumprotokoller
•Hurtig procedure tager —60 minutter, betydeligt hurtigere end at bruge tyngdekraftsflowkolonner
Anvendelser Isoleret
plasmid-DNA er velegnet til alle konventionelle molekylærbiologiske procedurer, herunder:
• FastDigest restriktionsenzymfordøjelse
• Automatiseret fluorescerende sekventering
• PCR
• Kloning
• Transformation
•In vitro transkription
• Transfektion af robuste cellelinjer
Specifications
Specifications
| Koncentration | 400 ng/μ L |
| Kolonnetype | Spinsøjle |
| Format | Spinsøjle |
| Isoleringsteknologi | Silica kolonne |
| Skala | Midi |
| Prøvetype | Bakterier |
| Til brug med (applikation) | Kvantitativ realtids-PCR (qPCR), transfektion, kloning, sekventering, in vitro-transskription, transformation, nukleinsyremærkning, PCR |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Forberedelsesskala | 100-200μ g (medium-skala) plasmid-DNA |
| Produktlinje | GeneJET |
| Show More |
Safety and Handling
- GeneJET Plasmid Midiprep Kit
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P330-Skyl munden.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: acetic acid, tritonX-100, guanidine hydrochloride