Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneJET Plasmid Maxiprep Kit
Artikelnummer. p-4530571 Shop alle Thermo Scientific produkter
Antal reaktioner:
10 forberedelser
25 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11551645
Brand: Thermo Scientific™ K0491
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Maxiprep Kit, der er tilstrækkeligt til 25 forberedelser, anvender silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle.
GeneJET Plasmid Maxiprep Kit anvender silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle. Hver forberedelse genopretter op til 750μ g højkopieringsplasmid-DNA, der kan anvendes i en lang række molekylærbiologiske procedurer, såsom restriktionsendonukleasefordøjelse, PCR, kloning, transformation, automatiseret sekventering, in vitro -transkription og transfektion af robuste cellelinjer.
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Maxiprep Kit, der er tilstrækkeligt til 25 forberedelser, anvender silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle. Hver forberedelse genopretter op til 750μ g højkopieringsplasmid-DNA, der kan anvendes i en lang række molekylærbiologiske procedurer, såsom restriktionsendonukleasefordøjelse, PCR, kloning, transformation, automatiseret sekventering, in vitro -transkription og transfektion af robuste cellelinjer.
Højdepunkter
Effektive høje udbytter —op til 750μ g plasmid-DNA af høj kvalitet fra 250 ml bakteriekultur
Høj koncentration af DNA renset—> 400 ng/μ L
Praktisk rotationssøjleformat, —centrifuge- eller vakuumprotokoller
Hurtig procedure tager —60 minutter, betydeligt hurtigere end at bruge tyngdekraftsflowkolonner
Anvendelser Isoleret
plasmid-DNA er velegnet til alle konventionelle molekylærbiologiske procedurer, herunder:
• Transfektion af robuste cellelinjer
• FastDigest restriktionsenzymfordøjelse
• Automatiseret fluorescerende sekventering
• PCR
• Kloning
• Transformation
In vitro transkription
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 400 ng/μ L
Kolonnetype Spinsøjle
Format Spinsøjle
Isoleringsteknologi Silica kolonne
Skala Maxi
Prøvetype Bakterier
Til brug med (applikation) Kvantitativ realtids-PCR (qPCR), transfektion, kloning, sekventering, in vitro-transskription, transformation, nukleinsyremærkning, PCR
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Antal reaktioner 10 forberedelser
Forberedelsesskala >200μ g (storskala) plasmid-DNA
Produktlinje GeneJET
Produkttype Plasmid MaxiPrep Kit
Mængde 10 forberedelser
Mål Plasmid-DNA
Test tid 60 min.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • GeneJET Plasmid Maxiprep Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium lauryl sulphate, sodium hydroxide, acetic acid, guanidine hydrochloride