Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneJET Plasmid Maxiprep Kit
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
GeneJET Plasmid Maxiprep Kit anvender silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle. Hver forberedelse genopretter op til 750μ g højkopieringsplasmid-DNA, der kan anvendes i en lang række molekylærbiologiske procedurer, såsom restriktionsendonukleasefordøjelse, PCR, kloning, transformation, automatiseret sekventering, in vitro -transkription og transfektion af robuste cellelinjer.
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Maxiprep Kit, der er tilstrækkeligt til 25 forberedelser, anvender silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle. Hver forberedelse genopretter op til 750μ g højkopieringsplasmid-DNA, der kan anvendes i en lang række molekylærbiologiske procedurer, såsom restriktionsendonukleasefordøjelse, PCR, kloning, transformation, automatiseret sekventering, in vitro -transkription og transfektion af robuste cellelinjer.
Højdepunkter
•Effektive høje udbytter —op til 750μ g plasmid-DNA af høj kvalitet fra 250 ml bakteriekultur
•Høj koncentration af DNA renset—> 400 ng/μ L
•Praktisk rotationssøjleformat, —centrifuge- eller vakuumprotokoller
•Hurtig procedure tager —60 minutter, betydeligt hurtigere end at bruge tyngdekraftsflowkolonner
Anvendelser Isoleret
plasmid-DNA er velegnet til alle konventionelle molekylærbiologiske procedurer, herunder:
• Transfektion af robuste cellelinjer
• FastDigest restriktionsenzymfordøjelse
• Automatiseret fluorescerende sekventering
• PCR
• Kloning
• Transformation
•In vitro transkription
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 400 ng/μ L |
| Kolonnetype | Spinsøjle |
| Format | Spinsøjle |
| Isoleringsteknologi | Silica kolonne |
| Skala | Maxi |
| Prøvetype | Bakterier |
| Til brug med (applikation) | Kvantitativ realtids-PCR (qPCR), transfektion, kloning, sekventering, in vitro-transskription, transformation, nukleinsyremærkning, PCR |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Antal reaktioner | 25 forberedelser |
| Forberedelsesskala | >200μ g (storskala) plasmid-DNA |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- GeneJET Plasmid Maxiprep Kit
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P373-BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium lauryl sulfate, Sodium hydroxide,acetic acid, Sodiumlauryl sulfate, Sodium hydroxide