Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneJET Plante RNA oprensningskit
Artikelnummer. p-4530780 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11591645
Brand: Thermo Scientific™ K0801
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
Dithiothreitol (DTT, #R0861)
GeneJET Plant RNA Purification Mini Kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af total RNA af høj kvalitet fra en bred vifte af plantearter og vævstyper.
Thermo Scientific GeneJET Plant RNA Purification Mini Kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af total RNA af høj kvalitet fra en bred vifte af plantearter og vævstyper.
Sættet anvender silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle, der eliminerer behovet for dyre harpikser, giftige phenol-chloroform-ekstraktioner eller tidskrævende alkoholudfældning. Standardproceduren tager mindre end 20 minutter efter cellelyse. Oprenset RNA af høj kvalitet kan bruges i en bred vifte af downstream-applikationer, såsom RT-PCR, RT-qPCR, Northern blotting og anden RNA-baseret analyse. RNA-udbytte varierer mellem forskellige arter, væv og vævsprøvens alder. Se tabel 1 for typiske totale RNA-udbytter fra forskellige kilder.
Højdepunkter
  • Hurtig —procedure afsluttet i 20 minutter efter cellelyse
  • Convinient- —protokollen inkluderer ikke tilstopnings-tilbøjelige lysatfiltreringstrin
  • Højt udbytte —op til 65μ g RNA med høj renhed og høj integritet fra 50 mg planteprøve
  • Kompatibel med en bred vifte af prøver (blade, rødder, spirer og andre dele af forskellige planter)
Applikationer
Hurtig ekstraktion af RNA med høj renhed, velegnet til alle konventionelle molekylærbiologiske procedurer, herunder:
  • RT-PCR
  • RT-qPCR
  • Northern blotting
  • Nukleasebeskyttelsesassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •40 ml plante-RNA-lyseopløsning; opbevares ved stuetemperatur
• 40 ml vaskebuffer WB 1 (koncentreret); stuetemperatur
• 30 ml vaskebuffer 2 (koncentreret); stuetemperatur
• 30 ml vand, nukleasefri; stuetemperatur
• 50 GeneJET RNA Spin-søjler med opsamlingsrør; For bedre langsigtet ydeevne anbefales det at opbevare rensningskolonnerne ved 2 C-°8 °C.
• 50 opsamlingsrør (2 ml); stuetemperatur
• 50 opsamlingsrør (1,5 ml); stuetemperatur
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Oprensningstid 20 minutter (efter homogenisering af prøven)
Elueringsvolumen 50μ L
Prøvetype Planter
Endelig produkttype Total RNA
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Til brug med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS, Microarray-analyse, Blot-hybridisering, Northern Blotting, In Vitro Translation, Nuclease Protection-assays, nukleinsyremærkning
Mængde 50 forberedelser
Skala Mini
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Startmaterialemængde ≤100 mg
Udbytte Op til 65μ g
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • GeneJET Plant RNA Purification Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Guanidine hydrochloride, Thiocyanic acid