Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneJET Plante RNA oprensningskit
Artikelnummer. 11501655 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11501655 250 forberedelser Hver
11591645 50 forberedelser Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11501655 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K0802
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kræver
Dithiothreitol (DTT, #R0861)
GeneJET Plant RNA Purification Mini Kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af total RNA af høj kvalitet fra en bred vifte af plantearter og vævstyper.
Thermo Scientific GeneJET Plant RNA Purification Mini Kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af total RNA af høj kvalitet fra en bred vifte af plantearter og vævstyper.
Sættet anvender silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle, der eliminerer behovet for dyre harpikser, giftige phenol-chloroform-ekstraktioner eller tidskrævende alkoholudfældning. Standardproceduren tager mindre end 20 minutter efter cellelyse. Oprenset RNA af høj kvalitet kan bruges i en bred vifte af downstream-applikationer, såsom RT-PCR, RT-qPCR, Northern blotting og anden RNA-baseret analyse. RNA-udbytte varierer mellem forskellige arter, væv og vævsprøvens alder. Se tabel 1 for typiske totale RNA-udbytter fra forskellige kilder.
Højdepunkter
  • Hurtig —procedure afsluttet i 20 minutter efter cellelyse
  • Convinient- —protokollen inkluderer ikke tilstopnings-tilbøjelige lysatfiltreringstrin
  • Højt udbytte —op til 65μ g RNA med høj renhed og høj integritet fra 50 mg planteprøve
  • Kompatibel med en bred vifte af prøver (blade, rødder, spirer og andre dele af forskellige planter)
Applikationer
Hurtig ekstraktion af RNA med høj renhed, velegnet til alle konventionelle molekylærbiologiske procedurer, herunder:
  • RT-PCR
  • RT-qPCR
  • Northern blotting
  • Nukleasebeskyttelsesassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •200 ml plante-RNA-lyseopløsning; opbevares ved stuetemperatur
• 200 ml vaskebuffer WB 1 (koncentreret); stuetemperatur
• 2 x 100 ml vaskebuffer 2 (koncentreret); stuetemperatur
• 125 ml vand, nukleasefri; stuetemperatur
• 250 GeneJET RNA Spin-søjler med opsamlingsrør; For bedre langsigtet ydeevne anbefales det at opbevare rensningskolonnerne ved 2 C-°8 °C.
• 250 opsamlingsrør (2 ml); stuetemperatur
• 250 opsamlingsrør (1,5 ml); stuetemperatur
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Oprensningstid 20 minutter (efter homogenisering af prøven)
Elueringsvolumen 50μ L
Prøvetype Planter
Endelig produkttype Total RNA
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Til brug med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS, Microarray-analyse, Blot-hybridisering, Northern Blotting, In Vitro Translation, Nuclease Protection-assays, nukleinsyremærkning
Mængde 250 forberedelser
Skala Mini
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Startmaterialemængde ≤100 mg
Udbytte Op til 65μ g