Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneJET Plant Genomisk DNA-oprensningskit
Artikelnummer. p-4530562 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11571645
Brand: Thermo Scientific™ K0791
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific GeneJET Plant Genomic DNA Purification Mini Kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af genomisk DNA af høj kvalitet fra en lang række plantearter og vævstyper.
GeneJET Plant Genomic DNA Purification Mini Kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af genomisk DNA af høj kvalitet fra en lang række plantearter og vævstyper. Den anvender silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle, hvilket eliminerer behovet for dyre harpikser, giftige phenol-chloroform-ekstraktioner eller tidskrævende alkoholudfældning.
Thermo Scientific GeneJET Plant Genomic DNA Purification Mini Kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af genomisk DNA af høj kvalitet fra en lang række plantearter og vævstyper. Den anvender silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle, hvilket eliminerer behovet for dyre harpikser, giftige phenol-chloroform-ekstraktioner eller tidskrævende alkoholudfældning.
Højdepunkter
Hurtig —procedure afsluttet i 30 minutter efter cellelyse
Praktisk —protokol inkluderer ikke tilstopnings-tilbøjelige lysatfiltreringstrin
Højt udbytte op —til 32μ g højkvalitets-DNA fra 100 mg prøve, inklusive kerne-, mitokondrie- og kloroplast-DNA
Kompatibel brug —med en lang række prøver (blade, rødder, spirer og andre dele af forskellige planter)
Standardproceduren tager mindre end 30 minutter efter cellelyse og giver oprenset DNA større end 30 kb i størrelse. DNA-udbytter varierer mellem forskellige arter og væv afhængigt af genomstørrelse, ploiditet, celleantal og vævsprøvens alder. Det typiske udbytte fra en standardvævskilde (f.eks. unge hvedeblade) er 30 til 32μ g fra 100 mg væv. Isoleret DNA kan bruges direkte i PCR, qPCR, southern blotting og enzymatiske reaktioner.
Ansøgninger
• Isoleret genomisk DNA er ideel til brug i almindelige molekylærbiologiske procedurer, herunder:
• PCR og qPCR
• FastDigest og konventionel restriktionsfordøjelse
• Southern blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnetype Spinsøjle
Format Spinsøjle
Isoleringsteknologi Spinsøjle
Prøvetype Planter
Til brug med (applikation) Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), kloning, Southern Blotting, sekventering, PCR
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Produktlinje GeneJET
Produkttype Genomisk DNA-oprensningskit
Mængde 50 forberedelser
Mål Genomisk DNA
Test tid <20 min.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • GeneJET Plant Genomic DNA Purification Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Guanidine hydrochloride, Sodium lauryl sulfate